Learn More
Acétate de vitamine A en gélatine, 500,000 I.U./g, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473347 500 g 500g
11453347 25 g 25g
11463347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16237.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 127-47-9 | C22H32O2 | 328.496 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-47-9
Formule moléculaire C22H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 328.496
Numéro MDL MFCD00019413
Clé InChI QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Synonyme retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
CID PubChem 638034
ChEBI CHEBI:32095
Nom IUPAC Acétate de [(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraényl]
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Vitamin A acetate
Note relative au nom in gelatin
Quantité 500 g
Beilstein 1915439
Sensibilité Air and light sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,10013
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 500 000 UI/g