Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vitamin A acetate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 328.5 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- acétate de rétinyle
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.