Learn More
Vitamin B12, Serva Electrophoresis™
Specifications
Specifications
| CAS | 68-19-9 |
| Formule moléculaire | C63H89CoN14O14P |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | vitamin b12, cyanocobalamin, cobalamin, cyanocobalamin;cyanocob iii alamin, crystamine, anacobin, berubigen, cobavite, depinar, nascobal |
| Clé InChI | AGVAZMGAQJOSFJ-UHFFFAOYNA-M |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1356.40 |
| CID PubChem | 134691994 |