Learn More
Vitamin B12, MedChemExpress
Description
Vitamin B12 is a vitamin. Vitamin B12 plays a key role in the normal functioning of the brain and nervous system, and for the formation of blood.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vitamin B12 |
| CAS | 68-19-9 |
| Couleur | Reddish Brown |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C63H88CoN14O14P |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Cyanocobalamin |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (18.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (4.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | N#[C-][Co+3]123([N]4=CN(C(OC(CO)C5OP6([O-])=O)C5O)C7=C4C=C(C)C(C)=C7)[N]8=C9C(CCC(N)=O)C(CC(N)=O)(C)C8(C)C(C(CC(N)=O)C%10(CCC(NCC(C)O6)=O)C)[N-]1C%10=C(C)C(C(CCC(N)=O)C%11(C)C)=[N]2C%11=CC%12=[N]3C(C(CC(N)=O)(C)C%12CCC(N)=O)=C9C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1355.37 |
| Afficher plus |