Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamine D2, 97+ %
Code produit 10125413 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10125413 1 g Flacon en verre 1g
10279320 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10125413 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 422630010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
La vitamine D2, ou ergocalciférol, nº CAS 50-14-6, une hormone liposoluble importante pour l’absorption et le métabolisme du calcium et du phosphore.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
La vitamine D2 (ergocalciférol) est une forme de la vitamine D, une hormone liposoluble trouvée dans les sources alimentaires
La vitamine D est importante pour l’homéostasie du calcium et du phosphore et peut jouer un rôle dans de nombreux processus biologiques, y compris la croissance cellulaire
La vitamine D2 a une affinité de liaison plus faible que la vitamine D3 pour les protéines de liaison de la vitamine D.
Applications
Des études montrent que le traitement à la vitamine D2 chez le rat inhibe la promotion des tumeurs de la vessie
Les études montrent que le traitement des cellules de carcinome pulmonaire avec de la vitamine D2 in vitro a entraîné une augmentation des taux de protéines ACE2
On a constaté que la vitamine D2 interfère avec l’oligomérisation des protéines prion in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-14-6
Formule moléculaire C28H44O
Poids moléculaire (g/mol) 396.66
Numéro MDL MFCD00166988,MFCD11656674
Clé InChI MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Synonyme ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
CID PubChem 134129658
Nom IUPAC (1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-diméthylhept-3-en-2-yl]-7a-méthyle-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-indène-4-ylidène]éthylidène]-4-éthylidènecyclohexane-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin D2
Note relative au nom 99%
Absorbance 460 to 490 (265nm, EtOH 96%)
Point de fusion 115.0°C to 119.0°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.0 to 103% (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 10215
Conditions de rotation spécifiques +82.00 (25.00°C c=3,in acetone)
Rotation spécifique + 82.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Poids de la formule 396.65
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vitamin D2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.