Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamine D2, 97+ %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
La vitamine D2 (ergocalciférol) est une forme de la vitamine D, une hormone liposoluble trouvée dans les sources alimentaires
La vitamine D est importante pour l’homéostasie du calcium et du phosphore et peut jouer un rôle dans de nombreux processus biologiques, y compris la croissance cellulaire
La vitamine D2 a une affinité de liaison plus faible que la vitamine D3 pour les protéines de liaison de la vitamine D.
Applications
Des études montrent que le traitement à la vitamine D2 chez le rat inhibe la promotion des tumeurs de la vessie
Les études montrent que le traitement des cellules de carcinome pulmonaire avec de la vitamine D2 in vitro a entraîné une augmentation des taux de protéines ACE2
On a constaté que la vitamine D2 interfère avec l’oligomérisation des protéines prion in vitro
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vitamin D2 |
| Note relative au nom | 99% |
| Absorbance | 460 to 490 (265nm, EtOH 96%) |
| Point de fusion | 115.0°C to 119.0°C |
| Couleur | Beige à blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.0 to 103% (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Merck Index | 15, 10215 |
| Afficher plus |