Learn More
Vitamin D2, MedChemExpress
Code produit 16478208
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478208 10 g
16450648 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16478208 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY76542
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
MedChemExpress Vitamin D2 (Ergocalciferol), drived from plant sources or dietary supplements, could be used as supplement of Vitamin D.
Vitamin D2 (Ergocalciferol), drived from plant sources or dietary supplements, could be used as supplement of Vitamin D.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin D2
CAS 50-14-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H44O
Quantité 10 g
Synonyme Ergocalciferol Calciferol Ercalciol
Informations sur la solubilité DMSO : 31.25 mg/mL (78.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@]([C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)C)([H])CC3
Poids moléculaire (g/mol) 396.65
Poids de la formule 396.65
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism