Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamine D3, 99 %
Code produit 11410727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410727 1 g 1g
11420727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410727 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B22524.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La vitamine D3, numéro CAS 67-97-0, également connue sous le nom de cholécalciférol, est une hormone stéroïde produite dans la peau ou obtenue à partir de sources alimentaires.C’est un médiateur essentiel du métabolisme du calcium osseux.
Vitamin D3 is used as an essential mediator of intestinal calcium absorption and bone calcium metabolism. It is also used as a therapeutic vitamin. Further, it is used as a nutritional supplement and to fortify foods. In addition to this, it is used as pharmaceutical drug and used in the treatment of respiratory diseases involving chronic inflammation such as asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La vitamine D3 est une hormone stéroïde générée dans la peau lorsque le 7-déshydrocholestérol interagit avec les rayonnements ultraviolets.Elle peut également être trouvée dans plusieurs types d’aliments pour l’apport quotidien.
  • La vitamine D3 se lie aux récepteurs de la vitamine D, modulant ainsi l’expression génétique
Applications
  • Dans les études in vivo, la vitamine D3 a été impliquée dans le maintien des niveaux de calcium et de phosphore dans le sang, le métabolisme osseux, les fonctions métaboliques et la régulation de la transcription
  • Elle module la prolifération et la différenciation des cellules normales et des cellules cancéreuses
  • Elle présente des activités antiprolifératives et antistatiques in vitro sur les cellules cancéreuses du sein, du côlon et de la prostate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-97-0
Formule moléculaire C27H44O
Poids moléculaire (g/mol) 384.648
Numéro MDL MFCD00078131
Clé InChI QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Synonyme vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
CID PubChem 5280795
ChEBI CHEBI:28940
Nom IUPAC (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-méthyl-1-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidène]éthylidène]-4-méthylidènecyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin D3
Point de fusion 83°C to 87°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2339331
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and methanol. Slightly soluble in vegetable oils. Insoluble in water.
Poids de la formule 384.65
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vitamin D3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Vitamin D3