Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamine D3, ≥99 %
Code produit 10396590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10396590 1 g Flacon en verre 1g
10656164 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10396590 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 140940010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La vitamine D3, 99 %, numéro CAS 67-97-0, également connue sous le nom de cholécalciférol, est une hormone stéroïde produite dans la peau ou obtenue à partir de sources alimentaires.C’est un médiateur essentiel du métabolisme du calcium osseux.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La vitamine D3 est une hormone stéroïde générée dans la peau lorsque le 7-déshydrocholestérol interagit avec les rayonnements ultraviolets.Elle peut également être trouvée dans plusieurs types d’aliments pour l’apport quotidien.
•La vitamine D3 se lie aux récepteurs de la vitamine D, modulant ainsi l’expression génétique
Applications
• Dans les études in vivo, la vitamine D3 a été impliquée dans le maintien des niveaux de calcium et de phosphore dans le sang, le métabolisme osseux, les fonctions métaboliques et la régulation de la transcription
•Elle module la prolifération et la différenciation des cellules normales et des cellules cancéreuses
• Elle présente des activités antiprolifératives et antistatiques in vitro sur les cellules cancéreuses du sein, du côlon et de la prostate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-97-0
Formule moléculaire C27H44O
Poids moléculaire (g/mol) 384.648
Numéro MDL MFCD00078131
Clé InChI QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Synonyme vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
CID PubChem 5280795
ChEBI CHEBI:28940
Nom IUPAC (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-méthyl-1-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidène]éthylidène]-4-méthylidènecyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin D3
Point de fusion 82°C to 87°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 10216
Conditions de rotation spécifiques +108.50 (25.00°C c=0.8,ethanol)
Rotation spécifique +105° to +112° (25°C, 589nm) (c=0.8, ethanol) (1 dm, within 30 min.)
Poids de la formule 384.64
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vitamin D3, crystalline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.