Learn More
Vitamin D3, MedChemExpress
Code produit 16489067
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489067 5 g
16411519 1 g
16406756 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16489067 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15398
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
MedChemExpress Vitamin D3 (Cholecalciferol; Colecalciferol) is a naturally occuring form of vitamin D. Vitamin D3 induces cell differentiation and prevents proliferation of cancer cells.
Vitamin D3 (Cholecalciferol
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin D3
CAS 67-97-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H44O
Quantité 5 g
Synonyme Cholecalciferol Colecalciferol
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (259.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C(CC[C@H](O)C\3)=C
Poids moléculaire (g/mol) 384.64
Poids de la formule 384.64
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death