Learn More
MP Biomedicals Mélange de fortification pour régime vitaminique
Code produit 11425782 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11425782 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11425782 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0290465501
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Mélange vitaminique complet.
  • Cette formule fournit des niveaux de vitamines suffisants pour prévenir les carences chez toutes les espèces, permettant un contrôle précis des niveaux de vitamines.
  • Les ingrédients sont triturés dans du dextrose
  • 1 kg suffit pour 100 livres de régime alimentaire
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de produit Alimentation animale
Jetable Usage unique
Quantité 1 kg
Stérilité Non stérile
Conditions de stockage Température ambiante
Longueur (impériale) 1 ft.
Longueur (métrique) 0.3048 m
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.