Learn More
Acétate de vitamine E, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471848 100 g 100g
11461848 25 g 25g
11481848 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14505.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.74€
    115.65€ / 100g
    Économisez 24.09€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7695-91-2 | C31H52O3 | 472.754 g/mol
Vitamin E acetate is used as a fortifying agent and dietary supplement in food. It is used in dermatological products such as skin creams. It is an alternative to tocopherol and provides protection against the sun’s ultraviolet rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de vitamine E est utilisé comme agent fortifiant et comme supplément alimentaire dans les aliments. Il est utilisé dans les produits dermatologiques tels que les crèmes pour la peau. C’est une alternative au tocophérol qui offre une protection contre les rayons ultraviolets du soleil.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7695-91-2
Formule moléculaire C31H52O3
Poids moléculaire (g/mol) 472.754
Numéro MDL MFCD00072042
Clé InChI ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonyme vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
CID PubChem 86472
ChEBI CHEBI:32321
Nom IUPAC Acétate de [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin E Acetate
Point de fusion °C to 28°C
Densité 0.960
Point d’ébullition >300°C
Point d’éclair 210°C (410°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Indice de réfraction 1.496
Quantité 100 g
Beilstein 97512
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,9495
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 472.76
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide