Learn More
Vitamine K1 , Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362866 5 g 5g
11352866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11362866 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10575.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.70€
    156.65€ / 5g
    Économisez 32.05€
    16% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Importante source alimentaire trouvée dans les plantes vertes, les algues et les bactéries photosynthétiques. Il est utilisé comme vitamine (prothrombogène) et antidote vétérinaire pour l’intoxication au dicoumarol. Il s’agit d’une vitamine essentielle pour la synthèse des facteurs de coagulation II, VII, IX et X dans le foie.
Vitamin K{1} is an important dietary source found in green plants, algae and photosynthetic bacteria. It is used as a vitamin (prothrombogenic) and veterinary antidote for dicoumarol poisoning. It is an essential vitamin for the synthesis of coagulation factors II, VII, IX, and X in the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84-80-0
Formule moléculaire C31H46O2
Poids moléculaire (g/mol) 450.707
Numéro MDL MFCD00214063
Clé InChI MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Synonyme vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
CID PubChem 5284607
ChEBI CHEBI:18067
Nom IUPAC 2-méthyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tétraméthylhexadec-2-ényl]naphthalène-1,4-dione
SMILES CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Vitamin K1
Point de fusion ∼-20°C
Densité 0.984
Point d’ébullition ∼140°C (0.001mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.526
Quantité 5 g
Beilstein 2568816
Sensibilité Light sensitive
Gravité spécifique 0.984
Informations sur la solubilité Miscible with dehydrated alcohol,acetone,petroleum ether,hexane,dioxane,chloroform,ether,benzene and vegetable oils. Immiscible with water.
Forme physique Liquide visqueux