Learn More
Vitamin K1, MedChemExpress
Code produit 16481478
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481478 5 g
16432549 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16481478 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0684
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Vitamin K1 a naturally occurring vitamin required for blood coagulation and bone and vascular metabolism.
Vitamin K1 a naturally occurring vitamin required for blood coagulation and bone and vascular metabolism.
Specifications
Nom chimique ou matériau Vitamin K1
CAS 84-80-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H46O2
Quantité 5 g
Synonyme Phylloquinone Phytomenadione
Informations sur la solubilité Ethanol : ≥ 50 mg/mL (110.94 mM) ∣DMSO : 5.6 mg/mL (12.43 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 450.7
Poids de la formule 450.7
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation