Learn More
Vitamine K1, MP Biomedicals™
Code produit 11417501 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417501 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11417501 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02103283.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.00€
    40.95€ / 250mg
    Économisez 2.05€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Utilisée comme cofacteur La vitamine K1 MP Biomedicals une vitamine liposoluble structurellement similaire à d’autres formes de vitamine K. C’est un cofacteur dans la formation des facteurs de coagulation II (prothrombine), VII, IX et X et des facteurs an
Spécification
CAS 84-80-0
Point de fusion -20 °C (littérature)
Densité 0,984 (litt.)
Point d’ébullition ∼140 °C (littérature)
Formule moléculaire C31H46O2
Indice de réfraction 1,523-1,526 (à 25 °C)
Quantité 250 mg
Synonyme vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
Informations sur la solubilité Soluble en chloroforme (solution claire, jaune). Pratiquement insoluble dans l’eau, peu soluble dans l’alcool, miscible avec des huiles grasses.
Clé InChI MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
SMILES CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Nom IUPAC 2-méthyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-2-ényl]naphtalène-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 450.707
CID PubChem 5284607
ChEBI CHEBI:18067
Poids de la formule 450.7
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vancomycin Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Vancomycin Hydrochloride