Learn More
Vitamin K4, MedChemExpress
Code produit 16491456
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491456 200 mg
16432349 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16491456 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1508
MedChemExpress Vitamin K4 is a chemically synthesized Vitamin K which plays an important role in the normal blood coagulation system.
Vitamin K4 is a chemically synthesized Vitamin K which plays an important role in the normal blood coagulation system.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin K4
CAS 573-20-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H14O4
Quantité 200 mg
Synonyme acetomenaphthone
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (387.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(OC(C)=O)=C2C=CC=CC2=C1OC(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 258.27
Poids de la formule 258.27
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death