Learn More
Aalborg™ Cadre en acier inox à joint torique Viton A avec bouchon
Code produit 11748538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2 tubes, 150 mm
3 tubes, 150 mm
4 tubes, 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
11748538 3 tubes, 150 mm 1 pièce
11798528 2 tubes, 150 mm 1 pièce
11773189 4 tubes, 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11748538 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur P31S2VA0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.10€
    542.64€ / 1 pièces
    Économisez 357.46€
    39% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le cadre en acier inox à joint torique Viton A d’Aalborg™ avec bouchon est destiné à être utilisé avec des débitmètres à plusieurs tubes, qui conservent la plupart des caractéristiques uniques associées aux unités à tube unique.
  • Les tubes de mesure nervurés ou cannelés facilitent des mesures stables et précises
  • Interchangeabilité des tubes de débit et des flotteurs
  • Collecte à l’entrée ou à la sortie
  • Les tubes à débit sont faciles à installer et à changer
  • Compatibilité chimique
  • Moyens de montage simples
Spécification
À utiliser avec (équipement) Débitmètre gaz/liquide
Type Cadre
Comprend Bouchons
Dimensions 3 tubes, 150 mm