Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure Viton conforme aux exigences de la FDA
Code produit 11822130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
15,8 mm
19,1 mm
Conditionnement:
25ft
7.50m
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
11822130 3 mm 7.50m
15436763 4,8 mm 25ft
15446763 6,4 mm 25ft
15456763 8 mm 25ft
15466763 9,6 mm 25ft
15486763 15,8 mm 25ft
15496763 19,1 mm 25ft
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11822130 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0643502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Applications alimentaires ou de laboratoire conformes aux exigences de la FDA, transfert d’acides et de solvants, travaux à haute température
  • Bonne résistance aux produits chimiques, blanc opaque
  • Certifications : Conforme FDA
  • Plage de températures : -25 à 400°F (-32 à 204°C)
  • Stérilisation : Four à circulation d’air chaud à 480°F (249°C)
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,125 po
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Matériau Viton
Diamètre (impériale) externe 3/16 po
Diamètre (métrique) externe 4,8 mm
Longueur totale (impériale) 25 pieds
Longueur totale (métrique) 7,6 m
Épaisseur (impériale) 0,313 po
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
Température min. de fonctionnement (impériale) –25°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -31°C
Méthode de stérilisation Four à circulation d’air chaud à 480°F (249°C)
Couleur Blanc opaque
Pression maximale 14,5 psi
Max. Operating Temperature (English) 4000 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Type de produit Viton Tubes (conformes aux normes FDA)