Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure Viton
Code produit 11948139
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,8 mm
Conditionnement:
7.50m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
11948139 4,8 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11948139 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0643403
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tube Viton™
• Applications: transfert d'acides forts et solvants sous haute température
• Caractéristiques: fluoroélastomère opaque noir, flexible et souple
• Certifications: fabriqué selon les prescriptions BPL
• Température: -30 à 205°C
• Tube Viton™
Spécification
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Diamètre (métrique) externe 6,4 mm
Longueur totale (métrique) 0,8 m