Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure Viton™
Code produit 11821910
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6,4 mm
Conditionnement:
7.50m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
11821910 6,4 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11821910 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0643404
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour le transfert d’acide et de solvant. La tubulure Cole-Parmer™ Viton™ est idéale pour les travaux à haute température.
La tubulure est fabriquée conformément aux BPF. Plage de températures : –32 à 204°C.
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,25 in
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Viton
Diamètre (impériale) externe 0,31 in
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Longueur totale (impériale) 24,9 pi
Longueur totale (métrique) 750 cm
Épaisseur (impériale) 0,03 in
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) -32°C
Propriétés de résistance Acides
Couleur Noire opaque
Pression maximale 17°psi
Max. Operating Temperature (English) 401 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 205°C
Type de produit Tubulure de transfert