Learn More
Heidolph™ Tubulure Viton™
Code produit 10055751 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
8,4 mm
Conditionnement:
1m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
10055751 8,4 mm 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10055751 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5255002800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure lorsque vous avez besoin d’une excellente résistance aux acides à haute température. La tubulure Heidolph™ Viton™ est lisse, biocompatible et inerte.
  • Faible perméabilité aux gaz.
  • Résiste aux solvants et produits corrosifs à des températures élevées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité GLP
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 8,4 mm
Matériau Viton
Diamètre (métrique) externe 9,5 mm
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec Pompe
À utiliser avec (application) Faible perméabilité aux gaz, résistante aux solvants et aux produits corrosifs à haute température.
Température min. de fonctionnement (métrique) -30°C
Stérilité Non stérile
Méthode de stérilisation 16 heures (de circulation à l’air chaud recommandées (à 250°C).
Hauteur (métrique) 6,7 m Eau
Perméabilité aux gaz Faible
Limites Durée de vie limitée
Couleur Noire opaque
Pression maximale Temps continu / court : 0,5/1,5 bar
Niveau de vide Bon
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Type de produit Tubulures