Learn More
Thermo Scientific™ Kit de formation VitroEase™
Code produit 17691546 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 préparations
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17691546 25 préparations 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17691546 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A51363
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Le kit de formation Cryo-EM Thermo Scientific™ VitroEase™ offre une solution complète qui comprend des instructions détaillées pour la préparation réussie de grilles pour l’analyse de particules uniques en microscopie cryo-électronique.
  • Le kit de formation Cryo-EM VitroEase™ a été conçu pour fournir les composants nécessaires pour commencer l’analyse cryo-EM des échantillons de protéines
  • La préparation d’échantillons est une étape majeure dans l’analyse de particules uniques (SPA) en microscopie cryo-électronique (cryo-EM)
  • Actuellement, l’optimisation des échantillons est souvent effectuée de manière non systématique, ce qui prolonge le temps d’optimisation sur plusieurs jours ou voire semaines
  • Le kit comprend une protéine de contrôle positive, l’apoferritine, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins rigoureux en matière de pureté élevée des protéines, d’agrégation minimale des protéines et de structure intacte des protéines
  • Les accessoires couramment utilisés pour la préparation des grilles sont également inclus, tels que les pinces pour la manipulation, les grilles et les boîtes de grilles pour le stockage
  • Des instructions détaillées étape par étape guident l’utilisateur tout au long du processus de vitrification
  • Ensemble, le contrôle et les composants peuvent servir de comparaison pour la réussite des nouveaux utilisateurs ou pour le contrôle de la qualité des utilisateurs experts
  • Les grilles et les accessoires sont fournis par des sources fiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour 25 préparations de grilles.
Contient de l’étalon d’apoferritine VitroEase (réf. A51362), des pinces, des grilles et des boîtes de grilles.
À utiliser avec (application) SPA Cryo-EM
À utiliser avec (équipement) Microscopes cryo-électroniques
Quantité 25 préparations