Learn More
Vitlab™ Pissettes à col étroit VITsafe™ avec étiquettes
Description
- Flacons en PEBD (ou PP pour l’acétone et le MEK), avec tube de pulvérisation en PP
- Le système VENT-CAP élimine pratiquement presque tout à fait les fuites et empêche au maximum toute surpression statique
- Code couleur pour faciliter l’identification visuelle du support
- Nom du matériel en allemand, anglais, français et espagnol
- Formule chimique, n°CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
- Phrases de risque (phrases H), phrases de sécurité (phrases P), ainsi que NFPA Code
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Comprend | Bouchon à vis, tube de pulvérisation |
| Matériau | PEBD |
| Nb par paquet | 12/boîte |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Étroit |
| Hauteur (métrique) | 180 mm |
| Chemical Label | Acétone |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Show More |