Learn More
VITLAB™ Pissettes de sécurité à col large VITsafe™
Code produit 15771976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acide acétique
Isopropanol
Méthanol
Tétrahydrofuranne (THF)
n-Hexane
Couleur de la vis:
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Chemical Label Couleur de la vis unitSize
15771976 250 ml Méthanol Vert 12 pièces
15781976 250 ml Isopropanol Jaune 12 pièces
15722066 500 ml Tétrahydrofuranne (THF) Rouge 6 pièces
12771178 500 ml n-Hexane Rouge 6 pièces
15791976 500 ml Acide acétique Rouge 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15771976 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 1351839
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    109.32€ / 12 pièces
    Économisez 1.68€
    1% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Travaillez en toute sécurité avec des produits chimiques potentiellement dangereux. Les pissettes de sécurité à col large en PEBD VITLAB™ VITsafe™ portent des informations de sécurité imprimées indélébiles. Elles disposent d’un bouchon ventilé (système VENT-CAP) à code couleur pour un remplissage et un contrôle précis du jet éliminant les gouttes et les fuites, pour une manipulation sûre. Disponible pour différents produits chimiques.
Manipuler des substances chimiques parfois dangereuses exige un haut niveau de responsabilité et de prudence. VITsafe™ Les flacons laveurs de sécurité répondent à toutes les exigences de sécurité pour une manipulation sans danger. Les flacons pulvérisateurs sont conditionnés individuellement dans des sachets en polyéthylène clairement étiquetés.
Fabriqué à partir de matériaux durables et transparents
  • Flacons en polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Tubes de pulvérisation en PP (PP) autoclavables et résistants aux produits chimiques
  • Flacons à col large pour un remplissage facile et sûr, même sans entonnoir
  • Matériau transparent pour une identification et une surveillance aisées
Impression permanente de sécurité sur le flacon avec toutes les informations importantes
  • Nom du matériel en allemand, anglais, français et espagnol
  • Formule chimique, numéro CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
  • Phrases de risque (phrases H), phrases de sécurité (phrases P), ainsi que NFPA Code
  • Conformément à la directive CE n° 1272/2008 (SGH)
Bouchon VENT-CAP à code couleur sans métal
  • La conception élimine presque toute la surpression statique
  • Empêche presque toutes les fuites ou fuites qui peuvent survenir avec les changements de température dans le laboratoire
  • Les bouchons à code couleur facilitent l’identification visuelle du support
  • Les flacons utilisent des couvercles à bouchon à vis avec filetage GL pour un maintien solide et sûr
Optimisé pour un contrôle précis de la pulvérisation
  • L’embout finement étiré crée un jet de pulvérisation précis pour un meilleur contrôle
  • Reflux du milieu optimisé grâce au tube de pulvérisation continu
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Transparente
Matériau PEBD
Conditionnement Emballage individuel dans sachet en PE
Quantité 12Pack
Couleur de la vis Vert
Filetage (métrique) GL 45
Bouche Large
Hauteur (métrique) 146 mm
Chemical Label Méthanol
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 58 mm
Type de bouchon Bouchon à vis ventilé