Learn More
VITLAB™ Pissettes de sécurité à col large VITsafe™
Description
Manipuler des substances chimiques parfois dangereuses exige un haut niveau de responsabilité et de prudence. VITsafe™ Les flacons laveurs de sécurité répondent à toutes les exigences de sécurité pour une manipulation sans danger. Les flacons pulvérisateurs sont conditionnés individuellement dans des sachets en polyéthylène clairement étiquetés.
Fabriqué à partir de matériaux durables et transparents
Fabriqué à partir de matériaux durables et transparents
- Flacons en polyéthylène basse densité (PEBD)
- Tubes de pulvérisation en PP (PP) autoclavables et résistants aux produits chimiques
- Flacons à col large pour un remplissage facile et sûr, même sans entonnoir
- Matériau transparent pour une identification et une surveillance aisées
- Nom du matériel en allemand, anglais, français et espagnol
- Formule chimique, numéro CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
- Phrases de risque (phrases H), phrases de sécurité (phrases P), ainsi que NFPA Code
- Conformément à la directive CE n° 1272/2008 (SGH)
- La conception élimine presque toute la surpression statique
- Empêche presque toutes les fuites ou fuites qui peuvent survenir avec les changements de température dans le laboratoire
- Les bouchons à code couleur facilitent l’identification visuelle du support
- Les flacons utilisent des couvercles à bouchon à vis avec filetage GL pour un maintien solide et sûr
- L’embout finement étiré crée un jet de pulvérisation précis pour un meilleur contrôle
- Reflux du milieu optimisé grâce au tube de pulvérisation continu
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Transparente |
| Matériau | PEBD |
| Conditionnement | Emballage individuel dans sachet en PE |
| Quantité | 12Pack |
| Couleur de la vis | Jaune |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 146 mm |
| Chemical Label | Isopropanol |
| Afficher plus |