Learn More
Sartorius Concentrateur d’ADN Vivacon™ 500
BIOPHARMA
Code produit 11729275 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
2 kDa
30 kDa
50 kDa
Quantité:
100/paquet
Lot de 25
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Quantité Conditionnement
11729275 10 kDa Lot de 25 25 pièces
12333720 50 kDa Lot de 25 25 pièces
11786345 50 kDa 100/paquet 100 pièces
11756345 10 kDa 100/paquet 100 pièces
11739275 30 kDa Lot de 25 25 pièces
12343720 100 kDa Lot de 25 25 pièces
11766345 30 kDa 100/paquet 100 pièces
11796345 100 kDa 100/paquet 100 pièces
11716355 2 kDa 100/paquet 100 pièces
11719275 2 kDa Lot de 25 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11729275 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VN01H01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.22€
    146.00€ / 25 pièces
    Économisez 14.22€
    8% de réduction
En stock
aucune valeur
Pour un maximum de 500 μl, les modèles Vivacon™ 500 sont des unités centrifuges destinées à une concentration d’ADN rapide et un échange de tampon d’échantillons de 500 μl. Ils sont également le produit de choix pour les applications de fractionnement des protéines. L’utilisation de membranes Hydrosart™ entraîne des niveaux de récupération élevés à partir d’échantillons dilués.
Vivacon 500 sont des appareils centrifuges pour la concentration d'ADN et les applications d'échange de tampon pour des échantillons jusqu'à 500 μl. Ils sont également le produit de choix pour les applications de fractionnement des protéines dans cette plage de volume. Pour des performances optimales avec des échantillons très dilués, par exemple des spécimens médico-légaux, Vivacon Le modèle 500 est équipé d'un système breveté Hydrosart™ Membranes de cellulose régénérée présentant des propriétés de liaison non spécifiques extrêmement faibles et un flux élevé. Des taux de récupération élevés et une excellente reproductibilité sont associés à un grand confort grâce à la graduation du volume et les seuils de poids moléculaire imprimés sur les dispositifs individuels. Vivacon Le modèle 500 présente une conception de membrane horizontale optimale pour le fractionnement de l'ADN (élimination des amorces) ainsi que pour le fractionnement des protéines (élimination des peptides). La possibilité d’une centrifugation inverse après le traitement des échantillons garantit la récupération totale du concentrat, ce qui est particulièrement important lorsque vous travaillez avec des faibles concentrations d’échantillons.
  • Manipulation pratique dans les rotors à angle fixe
  • Matériau à liaison faible
  • Possibilité de centrifugation inverse
  • Seuil de rétention des molécules imprimé sur le dispositif
  • Récupération complète et hautement reproductible du concentrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 50 ng/ml
Temps de concentration 25 min
Type de filtre Ultrafiltration
Matériau Polycarbonate
Matériau (membrane) Cellulose régénérée
MWCO 10 kDa
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 0,32 cm2
À utiliser avec (application) Concentration d’ADN, dessalage, échange de tampon, fractionnement
Force max. 7500 ×g
Quantité Lot de 25
Type d’échantillon ADN, peptide
Type Concentrateur
Volume (métrique) 0,5 ml
Volume (métrique) de rétention <5 μL
Dimensions (L x l) 4,5 x 1,24cm (1,77 x 0,48 in)
Longueur (impériale) 1,77 in
Longueur (impériale) de la centrifugation arrière 1,87 in
Longueur (métrique) 4,5 cm
Longueur (métrique) de la centrifugation arrière 4,75 cm
Largeur (impériale) 0,48 in
Largeur (métrique) 1,24 cm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
Volume d’échantillon 500 μL