Learn More
Sartorius Cassettes pour écoulement transversal Vivaflow™ 200
BIOPHARMA
Code produit 10118871 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (membrane):
Cellulose
PES
MWCO:
0,2 μm
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (membrane) MWCO unitSize
10118871 Cellulose 30 kDa 1 pièce
10449321 PES 30 kDa 1 pièce
10387261 PES 10 kDa 1 pièce
10205951 PES 100 kDa 1 pièce
10631072 Cellulose 10 kDa 1 pièce
10062291 PES 50 kDa 1 pièce
10628581 PES 5 kDa 1 pièce
10489701 PES 0,2 μm 1 pièce
15364596 Cellulose 100 kDa 1 pièce
11785036 Cellulose 5 kDa 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10118871 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VF20H2
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une référence en matière de facilité d’utilisation, de fiabilité et de flexibilité inégalées par tout système de filtration. Les cassettes pour écoulement transversal Sartorius Vivaflow 200 sont prêtes à l’emploi et réutilisables pour la concentration d’échantillons jusqu’à 5 litres. Disponibles en différents MWCO et types de membrane pour différents besoins d’application.
Concentration rapide et efficace
  • Parfaitement adaptées à la concentration de surnageant de culture cellulaire, la concentration de virus et la concentration d’eau
  • Utilise un PES de 200 cm² ou Hydrosart membrane pour débit élevé
  • Circuit de recirculation à canal étroit en zigzag permettant d’atteindre des vitesses élevées d’écoulement transversal, à une vitesse minimale de la pompe
  • Concentration rapide à l’aide d’une ou deux cassettes
    • Un seul module concentre généralement 1 L par un facteur de 50 en moins de 30 minutes.
    • Deux modules utilisés en parallèle concentrent 5 L par un facteur de 50 en moins de 75 minutes
  • La récupération quasi-totale du concentrat est obtenue avec un seul rinçage
  • Un réservoir de diafiltration scellé de 500 ml peut être ajouté pour un échange de tampon rapide et pratique.
Pratique et simple d’utilisation
  • Une unité est livrée avec tous les accessoires nécessaires (sauf pompe et tête de pompe)
    • Comprend tubulure, indicateur de pression, réducteur de débit et tubulure de pompe haute pression
    • Matériel requis : pompe péristaltique avec une tête de pompe de taille 16
  • Peuvent être facilement nettoyées et réutilisées plusieurs fois
  • Boîtier transparent pour la surveillance des procédés
  • Cassettes jetables prêtes à l’emploi
  • Configuration facile de deux cassettes pour fonctionner en simultané pour une concentration plus rapide
    • Utiliser un connecteur en Y pré-assemblé avec les tailles et raccords de tubulure corrects
    • Un tube de taille 16 est utilisé pour relier les deux Vivaflow 200 unités
    • Tuyau de taille 15 pour le raccordement à la pompe, avec une tête de pompe de taille 15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Ultrafiltration
Format Cassette
À utiliser avec (équipement) Labscale Système TFF
Matériau Acrylique
Matériau (membrane) Cellulose
MWCO 30 kDa
Volume d’échantillon Jusqu'à 2,5 L
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 200 cm2
À utiliser avec (application) Concentration de surnageant de culture cellulaire, concentration de virus et concentration d’eau
Comprend Manomètre, réducteur de débit et tubulure et raccords péristaltiques en PVC de taille 16
Pression max. 60 psi
Débit de la pompe 200 à 400 ml/min
Quantité 1 de chaque
Température (impériale) max. 140°F
Température (métrique) Max 60°C
Type Cassette pour écoulement transversal
Volume (métrique) 500 mL à 5 L
Volume (métrique) de rétention 5,3 mL
Dimensions (L x l x H) 4,96 x 1,49 x 5,43 in. (12,6 x 3,8 x 13,8cm)
Longueur (métrique) 12,6 cm
Largeur (métrique) 3,8 cm
Largeur (métrique) du canal 1 cm
Hauteur (métrique) 13,8 cm
Hauteur (métrique) du canal 0,04 cm