Description
Concentration rapide et efficace
- Parfaitement adaptées à la concentration de surnageant de culture cellulaire, la concentration de virus et la concentration d’eau
- Utilise un PES de 200 cm² ou Hydrosart membrane pour débit élevé
- Circuit de recirculation à canal étroit en zigzag permettant d’atteindre des vitesses élevées d’écoulement transversal, à une vitesse minimale de la pompe
- Concentration rapide à l’aide d’une ou deux cassettes
- Un seul module concentre généralement 1 L par un facteur de 50 en moins de 30 minutes.
- Deux modules utilisés en parallèle concentrent 5 L par un facteur de 50 en moins de 75 minutes
- La récupération quasi-totale du concentrat est obtenue avec un seul rinçage
- Un réservoir de diafiltration scellé de 500 ml peut être ajouté pour un échange de tampon rapide et pratique.
- Une unité est livrée avec tous les accessoires nécessaires (sauf pompe et tête de pompe)
- Comprend tubulure, indicateur de pression, réducteur de débit et tubulure de pompe haute pression
- Matériel requis : pompe péristaltique avec une tête de pompe de taille 16
- Peuvent être facilement nettoyées et réutilisées plusieurs fois
- Boîtier transparent pour la surveillance des procédés
- Cassettes jetables prêtes à l’emploi
- Configuration facile de deux cassettes pour fonctionner en simultané pour une concentration plus rapide
- Utiliser un connecteur en Y pré-assemblé avec les tailles et raccords de tubulure corrects
- Un tube de taille 16 est utilisé pour relier les deux Vivaflow 200 unités
- Tuyau de taille 15 pour le raccordement à la pompe, avec une tête de pompe de taille 15
Spécification
Spécification
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| Format | Cassette |
| Matériau | Acrylique |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 0,2 μm |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 200 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Concentration de surnageant de culture cellulaire, concentration de virus et concentration d’eau |
| Comprend | Manomètre, réducteur de débit et tubulure et raccords péristaltiques en PVC de taille 16 |
| Afficher plus |