Description
Offre une flexibilité de volume et une performance accrues. Le concentrateur par centrifugation VivaspinTM 20 peut traiter jusqu’à 20 ml dans des rotors à godets oscillants et 14 ml dans des rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 50 ml. Présente deux membranes verticales pour une vitesse de filtration non parallèle et > Concentration 100 fois.
Vivaspin™ 20 concentrateurs centrifuges ont été développés pour offrir une flexibilité et des performances accrues en termes de volume. Vivaspin™ 20 poignées jusqu'à 20 mL dans les rotors à godets oscillants et 14 mL dans les rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 50 mL. Vivaspin™ 20 est doté de deux membranes verticales jumelles pour une vitesse de filtration inégalée et > Concentration 100 fois supérieure. La graduation du volume permet de contrôler le processus de concentration et le fond incliné modifié simplifie le pipetage du concentré final. Pour une plus grande flexibilité des processus, Vivaspin™ Le modèle 20 est disponible avec des accessoires et des modes de fonctionnement uniques. Pour un dessalage en une étape suite à la concentration, une coupelle de diafiltration remplie de solution tampon est placée sur le concentrateur puis centrifugée pour atteindre un dessalage de 98 %, au lieu de deux centrifugations pour atteindre le même résultat avec la procédure classique de remplissage et de centrifugation. Lorsqu'une centrifugeuse appropriée n'est pas disponible, ou pour le traitement d'un seul échantillon, pour la filtration sous pression de gaz, Vivaspin™ 20 peuvent être remplis avec jusqu'à 15 ml puis pressurisés pour une concentration sur paillasse. Pour un traitement encore plus rapide, la filtration sous pression des gaz peut être associée à la centrifugation. La filtration sous pression est particulièrement utile pour les échantillons difficiles ou visqueux tels que le sérum, lors de l’utilisation d’une température de traitement basse ou en règle générale lorsqu’un minimum de temps de traitement est essentiel.
- Membrane en PES à débit élevé
- Récupération élevée du rétentat > 90 %
- Double membrane verticale pour une concentration ultrarapide
- Compatibilité universelle du rotor
- Concentration sûre de l’échantillon grâce au volume de la butée
- Récupération pratique du concentrat par pipetage
- Graduation du volume pour une lecture / surveillance facile
- Concentration 100 fois avec deux membranes verticales
- Option supplémentaire pour un fonctionnement sous pression
Compatibilité du rotor
Veuillez noter: Vivaspin™ Le modèle 20 (30 mm x 116 mm) est conçu pour s'adapter aux rotors pouvant accueillir des tubes à fond conique Falcon de 50 ml, par exemple. Beckman Allegra 25R avec rotor pivotant TS-5.1-500 avec godets BUC 5 et adaptateurs 368327 ; Beckman TA-10.250 25° rotor à angle fixe avec adaptateurs 356966 ; Multifuge 3 SR avec rotor pivotant 75006445 avec godets 75006441 et adaptateurs pour tubes à fond conique Falcon 50 ml. Ces dispositifs ne sont pas conçus pour s'adapter aux rotors qui n'acceptent que des tubes à fond rond de 29 mm x 105 mm, par exemple. Sorvall SS34 ou Beckmann JA 20. Si votre rotor n'accepte que des tubes à fond rond de 29 mm x 105 mm, veuillez utiliser le Vivaspin™ 15, qui peut être utilisé dans des tubes à centrifuger à fond rond ou coniques.
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 300 kDa |
| Volume d’échantillon | 20 mL |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 12/boîte |
| Type | Concentrateur centrifuge |
| Volume (métrique) | 14 mL (rotor à angles fixes), 20 mL (rotor à godets oscillants) |
| Show More |