Learn More
Cytiva Concentrateurs d’échantillons Vivaspin™ 20
Code produit 10774797 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Conditionnement:
12 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO unitSize
10774797 100 kDa 12 pièces
10656375 30 kDa 12 pièces
10219484 3 kDa 12 pièces
10646375 5 kDa 12 pièces
10239294 50 kDa 12 pièces
10015804 10 kDa 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10774797 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28932363
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour une concentration non dénaturante de l'échantillon en une étape dans un unique tube pour limiter le nombre de manipulations et réduire la perte d'échantillon. Les concentrateurs d'échantillons Cytiva Life Vivaspin™ 20 répondent aux besoins des scientifiques travaillant avec des volumes d'échantillons allant de 100 μl à 20 ml, avec des niveaux de seuil de rétention des molécules compris entre 3000 et 100000 Mr.
Une concentration maximale 30 fois supérieure de l’échantillon peut être obtenue par une récupération de la molécule cible dépassant généralement les 95 %. Grâce à la technologie à butée brevetée, il est impossible de concentrer les échantillons jusqu’à épuisement et le concentrat peut être directement récupéré.
  • Accepte les volumes d'échantillon de μ100 L à 20 mL, avec une gamme de valeurs de seuil de poids moléculaire allant de M r 3000 à 100 000
  • La membrane verticale en PES semi-perméable séparant la chambre supérieure de la chambre inférieure résiste aux blocages et tolère un débit élevé
  • La centrifugation force le passage du solvant à travers la membrane, laissant l’échantillon concentré dans la chambre supérieure
  • Plage de pH compatible : 1 à 9
  • Surface de membrane active : 6,0 cm²
Pour une récupération maximale, sélectionnez un MWCO d’au moins 50 % inférieur à la taille moléculaire de l’espèce d’intérêt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PES
MWCO 100 kDa
Zone de filtration 6 cm2
Quantité 12/paquet
Volume (métrique) 5 à 20 mL
Longueur (métrique) 116 mm
Largeur (métrique) 30 mm