Description
Une concentration maximale 30 fois supérieure de l’échantillon peut être obtenue par une récupération de la molécule cible dépassant généralement les 95 %. Grâce à la technologie à butée brevetée, il est impossible de concentrer les échantillons jusqu’à épuisement et le concentrat peut être directement récupéré.
- Accepte les volumes d'échantillon de μ100 L à 20 mL, avec une gamme de valeurs de seuil de poids moléculaire allant de M r 3000 à 100 000
- La membrane verticale en PES semi-perméable séparant la chambre supérieure de la chambre inférieure résiste aux blocages et tolère un débit élevé
- La centrifugation force le passage du solvant à travers la membrane, laissant l’échantillon concentré dans la chambre supérieure
- Plage de pH compatible : 1 à 9
- Surface membranaire active : 2,5 cm²
Pour une récupération maximale, sélectionnez un MWCO d’au moins 50 % inférieur à la taille moléculaire de l’espèce d’intérêt.
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Zone de filtration | 2,5 cm2 |
| Quantité | 25/boîte |
| Volume (métrique) | 6 ml |
| Longueur (métrique) | 122 mm |
| Largeur (métrique) | 17 mm |