Learn More
Sartorius Vivaspin Filtrer
BIOPHARMA
Code produit 17918132 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume d’échantillon:
2,5 ml
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume d’échantillon Conditionnement
17918132 2,5 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17918132 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 13269GE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    97.20€ / 12 pièces
    Économisez 7.80€
    7% de réduction
Expédition estimée: 19-02-2027
Le design unique de Vivaspin™ Le système Filtrate permet de recueillir l'ultrafiltrat au-dessus de la membrane, prêt pour une récupération et une analyse directes. Vivaspin Le filtrat est un ultrafiltre centrifuge prêt à l'emploi, idéal pour isoler les petites molécules médicamenteuses, les hormones et les métabolites, pour des résultats analytiques fiables.
  • Dompter des échantillons difficiles
  • Plus d'éléments à analyser
  • Sans interférences
  • Étiquette conviviale
  • Prélèvement direct d'échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Filtre pour centrifugeuse
Format Colonne de centrifugation
Matériau Polystyrène, Polyéthylène, San
Matériau (membrane) PES
MWCO 100 kDa
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Absorción de disolventes
Type Filtrer
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
Volume d’échantillon 2,5 ml