Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges d’ultrafiltration Vivaspin™ Turbo 15 RC
Tous les produits Sartorius Produits
Description
Vivaspin™ Les concentrateurs turbo-centrifuges constituent le choix optimal pour les applications de concentration maximale ou d'échange de tampon, grâce à leur large gamme de seuils de coupure moléculaire et à leur choix de membranes unique sur le marché. RC et membrane PES.
Le Vivaspin™ Turbo 15 RC Les concentrateurs de cellulose régénérée offrent les débits les plus élevés du marché grâce à leurs grandes membranes verticales jumelles et à leur profil interne optimisé, qui minimisent la polarisation des protéines et l'encrassement subséquent de la membrane, et garantissent des vitesses de traitement maximales jusqu'aux 100 dernières étapes.μL.
- Choix optimal unique de membrane (PES et RC )
- Récupération complète
- Concentrations les plus rapides
- Résistance chimique la plus élevée
- Prélèvement facile de rétentat
- Gradués et marquables
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse |
| Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
| MWCO | 5 kDa |
| Volume d’échantillon | 15 mL |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Quantité | 12/boîte |
| Type | Concentrateur centrifuge |
| Afficher plus |