Learn More
Edmund Buhler Agitateur multi-flacons VKS 75 B
Code produit 10450073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
20 à 200 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
10450073 20 à 200 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10450073 Fournisseur Edmund Buhler Code fournisseur 6112 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7855.00€
    6897.04€ / 1 pièces
    Économisez 957.96€
    12% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grand agitateur VKS 75 B à usage intensif avec course de 50mm qui convient parfaitement aux charges élevées jusqu’à 75 kg. (Installation au sol uniquement)
  • Le grand agitateur VKS 75 B control à usage intensif avec une course de 50 mm
  • Affichage numérique et contrôle programmable  
  • Plage de vitesses de 30 à 200 tr/min  
  • Le VKS 75 B control est parfaitement adapté aux charges élevées jusqu’à 75 kg. (Installation au sol uniquement)
  • Dispositif de base avec affichage numérique et contrôle programmable
Spécification
Vitesse de rotation 20 à 200 tr/min