Learn More
Thermo Scientific™ Pompe à vide à huile VLP195FD
Code produit 13172053 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
13172053 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13172053 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VLP195FD230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8435.00€
    7890.00€ / 1 pièces
    Économisez 545.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Effectuez des applications de lyophilisation standard avec les pompes à vide à huile Thermo Scientific™ VLP195FD.
Effectuez des applications de lyophilisation standard avec les pompes à vide à huile Thermo Scientific™ VLP195FD.
Caractéristiques :
  • Trois positions de contrôle du ballast à gaz
  • Changement d’huile simplifié grâce au kit de vidange standard
  • Deux admissions d’huile séparées
  • Faible niveau sonore, 48 dBA
  • Contacteurs de surcharge thermique avec réinitialisation automatique
  • Recommandées pour les applications nécessitant un vide poussé
  • Livrées avec un éliminateur de gouttelettes MF190 et un kit de vidange d’huile
  • Filtre à huile de recirculation (VPOF110) disponible pour une utilisation avec des acides ou DMSO/DMF
Remarque :
Pour les applications impliquant des solvants agressifs susceptibles d’endommager les pompes ordinaires, nous recommandons le modèle LyoPump VLP195FD intégrant également un système de filtration active de l’huile (VPOF110) qui prolonge considérablement la durée de vie de la pompe. Consultez votre service client ou votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Inclut :
Chaque pompe est livrée complète avec un kit GBORK (Gas Ballast Oil Return) et un filtre séparateur de brouillard d’huile (EMF-10). Le kit GBORK permet d’appliquer la totalité du ballast gazeux pour maintenir la propreté de l’huile, sans en perdre. Le filtre EMF10 filtre l’échappement pour maintenir la propreté de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 230 V, 50 Hz
Type Pompe à vide à huile
Débit 195 l/min à 60 Hz
Niveau de pression limite 1,5 mtorr
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz