Learn More
Diisothiocyanate de 1,4-phénylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used in the treatment of hookworms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé dans le traitement des vers à capuchon.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Phenylene diisothiocyanate |
| Point de fusion | 128°C to 133°C |
| Odeur | Irritating |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2923 |
| Beilstein | 2414340 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,1308 |
| Informations sur la solubilité | Hydrolyzes in water. |
| Poids de la formule | 192.26 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,4-Phenylene diisothiocyanate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Bitoscanate