Learn More
VLX600, TRC
Code produit 30457117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457117 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457117 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV757175100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Pyridinyl)ethanone 2-(6-Methyl-5H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-yl)hydrazone
CAS 327031-55-0
Formule moléculaire C17H15N7
Quantité 100 mg
Synonyme 1-(2-Pyridinyl)ethanone 2-(6-Methyl-5H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-yl)hydrazone, VLX600
Formule InChI InChI=1S/C17H15N7/c1-10-6-5-7-12-14(10)19-16-15(12)22-24-17(20-16)23-21-11(2)13-8-3-4-9-18-13/h3-9H,1-2H3,(H2,19,20,23,24)/b21-11+
SMILES C\C(=N/Nc1nnc2c3cccc(C)c3[nH]c2n1)\c4ccccn4
Nom IUPAC 6-méthyl-N-[(E)-1-pyridin-2-yléthylidèneamino]-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-3-amine
Poids moléculaire (g/mol) 317.35
Poids de la formule 317.1389