Learn More
VO-Ohpic trihydrate, MedChemExpress
Code produit 16461066
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16461066 200 mg
16451707 50 mg
16445538 10 mg
16418247 5 mg
16406106 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16461066 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13074
MedChemExpress VO-Ohpic trihydrate is a highly potent inhibitor of PTEN with an IC50 of 46±10 nM.
VO-Ohpic trihydrate is a highly potent inhibitor of PTEN with an IC50 of 46±10 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau VO-Ohpic trihydrate
Forme physique Solid
CAS 476310-60-8
Couleur Green
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H16N2O11V
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.42 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O[V+2]([N]1=CC=CC(O)=C1C2=O)([O-]2)([O-]C3=CC=CN=C3C4=O)([O-]4)=O.[H+].[3H2O]
Poids moléculaire (g/mol) 415.2
Poids de la formule 415.2
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research