Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester métallisé mat anti-fraude avec motif VOID
Code produit. 17871629
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in
1,9 x 3 in
1 x 1,5 in
2 x 1 in
Hauteur (métrique):
12,7 mm
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 17871629
Marque: Brady™ 173733
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le consommable B-7576 a été conçu pour laisser une inscription VOID lors de son retrait. L’inscription apparaît également sur la surface de l’étiquette pour empêcher toute réutilisation.
  • Étiquettes idéales pour les plaques signalétiques et de série nécessitant de hautes performances et l'indication du retrait de l'étiquette
  • Soyez prudent lors de la manipulation pour préserver le motif VOID
  • À utiliser avec les imprimantes à transfert thermique
  • Conformes à la directive RoHS 2011/65/UE
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM G 155, UL Recognized
Type d’adhésif Tamper-evident
Revêtement None
Couleur Silver
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sans latex No
Quantité 500 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94°F to +212°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,0028 in
Épaisseur (métrique) 0.071 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in
Longueur (impériale) 0.5 in.
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Alternate Part Number M6-17-7576