Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipettes Pasteur en verre Volac™
Code produit 10659932
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
230 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Comprend:
Bouchée
Sans bouchon
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
Pack de 250
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Stérilité Comprend unitSize
10659932 150 mm Non stérile Bouchée 1000 pièces
10026041 150 mm Non stérile Sans bouchon 1000 pièces
10446111 230 mm Non stérile Bouchée 1000 pièces
10006021 150 mm - Sans bouchon 1000 pièces
10209381 230 mm Non stérile Sans bouchon 1000 pièces
15934702 230 mm Stérile Bouchée Pack de 250
10351552 150 mm Stérile Bouchée 1000 pièces
15962290 150 mm Stérile Bouchée 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10659932 Fournisseur Poulten & Graf GmbH Code fournisseur D810/PP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces pipettes pour de nombreuses applications. Les pipettes Pasteur en verre Poulten & Graf™ Volac™ possèdent une épaisseur de paroi légèrement plus conséquente, offrant une plus grande solidité et réduisant le risque de casse en cours
  • Disponibles avec ou sans bouchon
  • Les pipettes en verre existent en longueurs de 150, 230 et 270 mm.
  • Les matériaux d’emballage sont soigneusement choisis pour assurer au technicien une facilité d’utilisation associée à une protection maximale contre la casse lors des transports et une contamination minimale par la poussière et les peluches.
  • Toutes les pipettes standard peuvent être fournies avec des points étanches et un indicateur de casse.
Spécification
Certifications/Conformité BS5732,ISO7712
Matériau verre
Stérilité Non stérile
Gouttes/ml 30 à 35 mL
Comprend Bouchée
Quantité 1000/boîte
Longueur (métrique) 150 mm
Type Pipette Pasteur
Jetable Oui