Learn More
IKA™ Ensemble d’adaptateurs VOLS-1
Code produit 16248581 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
100°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
16248581 100°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16248581 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025000352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00€
    1246.61€ / 1 pièces
    Économisez 138.39€
    9% de réduction
En stock
Adaptateur IKA pour mesurer la viscosité d’échantillons particulièrement précieux et coûteux.
  • Une double chemise avec capteur de température pour chauffer ou refroidir rapidement l’échantillon
  • Un système de cylindres coaxiaux pour l’analyse de l’échantillon à un taux de cisaillement spécifique est inclus
  • Géométrie de la broche : Cylindrique
  • Connecteur : filetage M2.5 LH
  • Connecteur à crochet : Oui
  • Chemise d’écoulement : Oui
  • Support de montage : Oui
  • Dimensions (l x H x P) : 300 x 110 x 275 mm
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC lo-vi : 1,5 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC lo-vi : 30000 mPas
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC me-vi : 16 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC me-vi : 320000 mPas
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi I : 32 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi I : 640000 mPas
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi II : 128 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi II : 2600000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0,02
Plage de températures (métrique) 100°C
Volume (métrique) 6,7 ml