Learn More
Masterflex™ Débitmètre volumétrique pour eau
Spécification
Spécification
| Type | Débitmètre à pression différentielle |
| Précision | ± 2 % (pleine échelle) |
| Float Material | PC |
| Pression nominale | 100 psig |
| Raccordements | 1/8 po NPT (F) |
| À utiliser avec (application) | Valve de réglage de précision pour un contrôle précis du débit sans fuite |
| Reproductibilité | ± 2% |
| Température (métrique) | 50°C |