Learn More
Glassco Laboratory Equipments Pipettes volumétriques avec certificat de batch
Code produit 32210084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Conditionnement:
15 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
32210084 2 mL 15 pièces
32210055 1 mL 15 pièces
32210062 5 mL 15 pièces
32210068 10 mL 15 pièces
32210054 20 mL 15 pièces
32210022 25 mL 15 pièces
32210052 50 mL 15 pièces
32210058 100 mL 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 32210084 Fournisseur Glassco Laboratory Equipments Code fournisseur EU123.202.02
Expédition estimée: 09-12-2026
Avec certificat de promotion, classe AS.
  • Conforme aux normes DIN ISO 648
  • 1 marque
  • Imprimé en couleur ambrée
  • Résistance aux produits chimiques
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre sodocalcique
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Tolérance ±0,010 ml
Couleur Transparent
Volume (métrique) 2 mL
Type Pipette volumétrique
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Contrôleur de pipette
Fit for Purpose Qualité certifiée
Code couleur Orange