Learn More
Vonoprazan Fumarate, MedChemExpress
Code produit. 16476716
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16476716
Marque: Medchem Express HY15295
MedChemExpress Vonoprazan Fumarate (TAK-438), a proton pump inhibitor (PPI), is a potent and orally active potassium-competitive acid blocker (P-CAB), with antisecretory activity. Vonoprazan Fumarate inhibits H+,K+-ATPase activity in porcine gastric microsomes with an IC50 of 19 nM at pH 6.5. Vonoprazan Fumarate is developed for the research of acid-related diseases, such as gastroesophageal reflux disease and peptic ulcer disease.
Vonoprazan Fumarate (TAK-438), a proton pump inhibitor (PPI), is a potent and orally active potassium-competitive acid blocker (P-CAB), with antisecretory activity. Vonoprazan Fumarate inhibits H+,K+-ATPase activity in porcine gastric microsomes with an IC50 of 19 nM at pH 6.5. Vonoprazan Fumarate is developed for the research of acid-related diseases, such as gastroesophageal reflux disease and peptic ulcer disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vonoprazan Fumarate
CAS 881681-01-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H20FN3O6S
Quantité 100 mg
Synonyme TAK-438
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (108.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C(O)=O.O=S(N1C=C(CNC)C=C1C2=CC=CC=C2F)(C3=CC=CN=C3)=O.[(E)]
Poids moléculaire (g/mol) 461.46
Poids de la formule 461.46
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.