Learn More
Voreloxin Hydrochloride, MedChemExpress
Description
Voreloxin Hydrochloride is a first-in-class topoisomerase II inhibitor that intercalates DNA and induces site-selective DNA DSB, G2 arrest, and apoptosis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Voreloxin Hydrochloride |
| CAS | 175519-16-1 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H20ClN5O4S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | SNS-595 Hydrochloride Vosaroxin Hydrochloride AG 7352 Hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 2 mg/mL (4.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2 mg/mL (4.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | [H]Cl.O=C(C1=CN(C2=NC=CS2)C3=C(C=CC(N4C[C@H](OC)[C@@H](NC)C4)=N3)C1=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 437.9 |
| Afficher plus |