Learn More
Voriconazole, MedChemExpress
Code produit. 16427946
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16427946
Marque: Medchem Express HY76200
MedChemExpress Voriconazole (UK-109496) is a second-generation, broad-spectrum triazole antifungal agent that inhibits fungal ergosterol biosynthesis. Voriconazole exerts its antifungal activity by inhibition of 14-α-lanosterol demethylation, which is mediated by fungal cytochrome P450 enzymes.
Voriconazole (UK-109496) is a second-generation, broad-spectrum triazole antifungal agent that inhibits fungal ergosterol biosynthesis. Voriconazole exerts its antifungal activity by inhibition of 14-α-lanosterol demethylation, which is mediated by fungal cytochrome P450 enzymes.
Spécification
Nom chimique ou matériau Voriconazole
Forme physique Solid
CAS 137234-62-9
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H14F3N5O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme UK-109496
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (143.14 mM) ∣H2O : 0.17 mg/mL (0.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]([C@@H](C)C1=NC=NC=C1F)(CN2N=CN=C2)C(C(F)=C3)=CC=C3F
Poids moléculaire (g/mol) 349.31
Poids de la formule 349.31
Pourcentage de pureté 99.75%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.