Learn More
Vorolanib, TRC
Code produit 30455430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30455430 10 mg
30451355 100 mg
30454418 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455430 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV76602510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1013920-15-4
Formule moléculaire C23H26N5O3F
Poids moléculaire (g/mol) 439.48
Synonyme N-[(3S)-1-[(Dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, X-82 (Vorolanib)
Nom IUPAC N-[(3S)-1-(diméthylcarbamoyl)pyrrolidine-3-yl]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ylidène)méthyl]-2,4-diméthyl-1H-pyrrol-3-carboxamide
SMILES CN(C)C(=O)N1CC[C@@H](C1)NC(=O)c2c(C)[nH]c(\C=C\3/C(=O)Nc4ccc(F)cc34)c2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vorolanib
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H26FN5O3/c1-12-19(10-17-16-9-14(24)5-6-18(16)27-21(17)30)25-13(2)20(12)22(31)26-15-7-8-29(11-15)23(32)28(3)4/h5-6,9-10,15,25H,7-8,11H2,1-4H3,(H,26,31)(H,27,30)/b17-10-/t15-/m0/s1
Poids de la formule 439.202