Learn More
Labnet™ Incubateur à agitation VorTemp™ 1550
Code produit 11422137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
18 tubes de 15 mL ou 8 tubes de 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11422137 18 tubes de 15 mL ou 8 tubes de 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11422137 Fournisseur Labnet™ Code fournisseur S2050A230V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3522.49€
    3054.76€ / 1 pièces
    Économisez 467.73€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Incubateur à agitation Vortemp™ 1550 - Complet avec portoirs pour tubes de 50 ml et 15 ml, 230 V.
  • Plateformes interchangeables et réglables
    • Conçus pour le chauffage et le mélange simultanés de petits échantillons, les incubateurs à agitation Vortemp™ 1550 sont fournis avec des plateformes interchangeables pour des tubes coniques standard de 15 ml et 50 ml.
    • La capacité maximale est de 8 x 50 ml ou 18 x 15 ml.
    • La température dans le Vortemp™ 1550 est réglable sur une large plage, ce qui rend l’unité utile pour une variété d’applications, y compris les cultures bactériennes et les digestions.
    • La convection mécanique offre un environnement uniforme et stable dans l’enceinte.
    • Le Vortemp™ 1550 peut également être utilisé dans la chambre froide pour les applications nécessitant des températures inférieures à la température ambiante.
    • Agitez et incubez des échantillons simultanément
    • Contrôle numérique intelligent
  • Paramètres contrôlés par microprocesseur
    • La vitesse d’agitation ainsi que les taux d’accélération sont réglables.
    • L’accélération peut être réglée à trois niveaux différents pour protéger les échantillons délicats.
    • Un microprocesseur contrôle tous les paramètres, y compris la température et le fonctionnement programmé.
    • Le logiciel d’auto-diagnostic surveille en permanence l’unité pour une température et une vitesse d’agitation correctes, en avertissant l’utilisateur de toute erreur.
    • Le chauffage et l’agitation sont contrôlés par des boucles de rétroaction qui maintiennent précisément les paramètres choisis, indépendamment des fluctuations de charge ou de tension.
    • La construction robuste du Vortemp™ 1550 le stabilise pendant l’agitation à grande vitesse.
    • Enceinte isolée pour maintenir la température et réduire le bruit de fonctionnement.
Spécification
Orbite 3 mm (0,12 in)
Vitesse de rotation 200 à 950 tr/min
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 99°C
Capacité 18 tubes de 15 mL ou 8 tubes de 50 mL
Précision de la température ±0,5°C
Dimensions (L x l x H) 26 x 31 x 31 cm (10,2 x 12,2 x 12,2 in)
Plage de durée 1 à 99 min ou continu