Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T
Code produit. 15537365
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Prise UK
Modèle:
SI-T256
SI-T266
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15537365
Marque: Scientific Industries SI™ 83041250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Comprend un minuteur intégré. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T mélange doucement ou vigoureusement pour une durée fixe ou en continu.
  • Vitesse variable pour un mélange précis de doux à vigoureux
  • Large gamme d’accessoires pour la plupart des tubes, plaques et autres récipients
  • Contrôle mains libres ou tactile
  • Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
  • Fonction du minuteur :
    • Tactile : 1 à 60 s
    • Mains-libres : 1 à 60 min ou en continu
  • L’unité s’arrête automatiquement à la fin de l’heure programmée par l’utilisateur
Spécification
Vitesse de rotation 600 à 2700 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Type de bouchon Prise EU
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 165 mm
Hauteur (métrique) 165 mm
Largeur (métrique) 122 mm
Poids (métrique) 4 kg
Modèle SI-T256
Comprend Plate-forme 76 mm, coupelle amovible