Learn More
Voxelotor, MedChemExpress
Code produit 16487506
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16487506 100 mg
16473597 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16487506 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18681
MedChemExpress Voxelotor (GBT 440) is a potent inhibitor of haemoglobin S (HbS) polymerization. Voxelotor has the potential for sickle cell disease (SCD) treatment.
Voxelotor (GBT 440) is a potent inhibitor of haemoglobin S (HbS) polymerization. Voxelotor has the potential for sickle cell disease (SCD) treatment.
Spécification
Nom chimique ou matériau Voxelotor
CAS 1446321-46-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H19N3O3
Quantité 100 mg
Synonyme GBT 440
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (296.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=CC(OCC2=C(C3=CC=NN3C(C)C)N=CC=C2)=C1C=O
Poids moléculaire (g/mol) 337.37
Poids de la formule 337.37
Pourcentage de pureté 98.23%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation